Merck
481831
Sigma-Aldrich
N-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)succinimide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO4
CAS番号:
分子量:
199.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCC(=O)N1OC2CCCCO2
InChI
1S/C9H13NO4/c11-7-4-5-8(12)10(7)14-9-3-1-2-6-13-9/h9H,1-6H2
InChI Key
SWKOIHXVIBJPFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)succinimide is also known as 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2,5-pyrrolidinedione.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
481831-VAR:
481831-BULK:
481831-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)