Merck
481459
Sigma-Aldrich
Rubidium dihydrogenarsenate
99.9% trace metals basis
別名:
Dihydrogen rubidium arsenate, Rubidium dihydrogen arsenate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RbH2AsO4
CAS番号:
分子量:
226.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: arsenic
mp
268 °C (lit.)
SMILES記法
[Rb+].O[As](O)([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.Rb/c2-1(3,4)5;/h(H3,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
DGQWDYBVPGQHSA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
A new iron(III) arsenate, Rb2Fe2O(AsO4)2, with a novel sheet structure, was synthesized from a solution of the corresponding RbH2AsO4.[1]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
481459-25G:
481459-BULK:
481459-VAR:
481459-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rei-Shyang Chang et al.
Inorganic chemistry, 36(16), 3410-3413 (1997-07-30)
Two new iron(III) arsenates K(2)Fe(2)O(AsO(4))(2) (1) and Rb(2)Fe(2)O(AsO(4))(2) (2) have been synthesized and characterized by single-crystal X-ray diffraction, magnetic susceptibilities, and Mossbauer spectroscopy. The two compounds are isostructural and exhibit a sheet structure consisting of infinite slabs of edge-sharing FeO(6)