Merck
481157
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) bromide
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(NH3)4Br2
CAS番号:
分子量:
334.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.4H3N.Pd/h2*1H;4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
481157-BULK:
481157-1G:
481157-VAR:
481157-5G:
試験成績書(COA)