Merck
480444
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobutane-d8
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCD2(CD2)2CD2Br
CAS番号:
分子量:
223.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
1.942 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
ULTHEAFYOOPTTB-SVYQBANQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
480444-5G:
480444-VAR:
480444-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)