Merck
480258
Sigma-Aldrich
1,8-​ジアザビシクロ[5.4.0]​ウンデカ-​7-​エン/p-トルエンスルホン酸 (1:1)
別名:
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undecene-7 p-toluenesulfonate, DBU p -toluenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2O3S
CAS番号:
分子量:
324.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
70.9-90.7 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C7H8O3S/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
VAIAHWBLSPENDF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Polymerization catalyst.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
480258-BULK:
480258-250G:
480258-250ML:
480258-VAR:
480258-50G:
480258-100ML:
試験成績書(COA)