Merck
480010
Sigma-Aldrich
Potassium ferrate(VI)
97%
別名:
Dipotassium tetraoxoferrate(VI), Potassium ferrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2FeO4
CAS番号:
分子量:
198.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
mp
>400 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Fe]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI Key
ICBFRPYDFGVTEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
480010-BULK:
480010-VAR:
480010-5G:
480010-1G:
480010-100MG:
480010-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhengwei Zhou et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 106, 37-45 (2014-07-27)
The performance of ferrate(VI) in treating sulfamethoxazole (SMX), diclofenac (DCF), carbamazepine (CBZ) and bezafibrate (BZF) in test solutions containing the four compounds was investigated. A series of jar-test experiments was performed on a bench-scale at pH 6-9 and at a