Merck
479926
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-N-Boc-5-ベンジル-2-オキソモルホリン
99%
別名:
tert-Butyl (S)-(−)-5-benzyl-2-oxo-4-morpholinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO4
CAS番号:
分子量:
291.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −14.5°, c = 2.45 in chloroform
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-10-14(18)20-11-13(17)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI Key
NQZZZVQLJCFCGL-ZDUSSCGKSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
479926-VAR:
479926-5G:
479926-BULK:
479926-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)