Merck
479810
Sigma-Aldrich
1-トリデセン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CH=CH2
CAS番号:
分子量:
182.35
Beilstein:
1744660
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H26/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-13H2,2H3
InChI Key
VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
479810-25ML:
479810-BULK:
479810-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Substance toxicity and danger].
L V Mel'nikova
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 94-94 (1981-01-01)
Qing-He Zhang et al.
Journal of chemical ecology, 30(9), 1849-1870 (2004-12-14)
Gas chromatographic-electroantennographic detection (G3C-EAD) experiments showed that antennae of males and females of the goldeneyed lacewing, Chrysopa oculata Say (Co. = Chrysopa), consistently responded to four compounds extracted from the abdominal cuticle of males:nonanal, nonanol, nonanoic acid, and (1R*,2S*,5R*,8R*)-iridodial. These
Sven Geiselhardt et al.
Die Naturwissenschaften, 95(3), 247-251 (2007-09-28)
Males of the genus Parastizopus (Coleoptera: Tenebrionidae) exhibit a special pheromone-emitting behaviour. They do a headstand, expose the aedeagus and remain in this posture for a few seconds. The pheromone emitted by P. transgariepinus was collected by solid-phase micro-extraction (100