Merck
479772
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
95%
別名:
(R)-(-)-4-シアノ-3-ヒドロキシブチラト酸、エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
157.17
Beilstein:
1764513
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
光学活性
[α]25/D −5°, neat
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
479772-1G:4548173157979
479772-VAR:
479772-BULK:
479772-5G:4548173157986