Merck
479578
Sigma-Aldrich
Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24O3Ti
CAS番号:
分子量:
276.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Ti](OC)OC.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)