Merck
479446
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)magnesium
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(C5H4C2H5)2
CAS番号:
分子量:
210.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
97%
密度
1.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
479446-1G:
479446-BULK:
479446-5G:
479446-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)