Merck
479039
Sigma-Aldrich
Trichloro(dichloromethyl)silane
96%
別名:
(Dichloromethyl)trichlorosilane, Trichloro(dichloromethyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2CHSiCl3
CAS番号:
分子量:
218.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
密度
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl5Si/c2-1(3)7(4,5)6/h1H
InChI Key
LQUJCRPJNSUWKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
479039-10ML:
479039-BULK:
479039-50ML:
479039-25ML:
479039-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)