Merck
478873
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
186.59
Beilstein:
2693370
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]23/D −126°, c = 3 in H2O
mp
119-121 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI Key
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
478873-VAR:
478873-500MG:
478873-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)