Merck
478083
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(NO2)NCO
CAS番号:
分子量:
194.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
113-116 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c1-14-8-4-6(10(12)13)2-3-7(8)9-5-11/h2-4H,1H3
InChI Key
VOTZJLLPYYCZRY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
478083-VAR:
478083-1G:
478083-BULK:
478083-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)