Merck
476625
Sigma-Aldrich
N,α-Diphenylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
≤20% Bt1 isomer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16N4
CAS番号:
分子量:
300.36
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
99-102 °C (lit.)
SMILES記法
N(C(N1N=NC2C=CC=CC12)c3ccccc3)c4ccccc4.N(C(c5ccccc5)n6nc7ccccc7n6)c8ccccc8
InChI
1S/C19H18N4.C19H16N4/c1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-18-14-8-7-13-17(18)21-22-23;1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-21-17-13-7-8-14-18(17)22-23/h1-14,17-20H;1-14,19-20H
InChI Key
QWHOMMASBXBEIY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
476625-VAR:
476625-BULK:
476625-1G:
476625-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)