Merck
476358
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,1′-ビフェニルl-4,4′-ジイルジオキシ)ジアニリン
97%
別名:
4,4′-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-C6H4OC6H4NH2)2
CAS番号:
分子量:
368.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
mp
197-200 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3)cc1
InChI
1S/C24H20N2O2/c25-19-5-13-23(14-6-19)27-21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)28-24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H,25-26H2
InChI Key
HYDATEKARGDBKU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
476358-50G:
476358-5G:
476358-VAR:
476358-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)