Merck
47556
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-1,3-プロパンジアミン 臭化水素酸塩
≥95.0% (AT)
別名:
N-Fmoc-1,3-ジアミノプロパン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20N2O2 · HBr
CAS番号:
分子量:
377.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (AT)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
~121 °C (dec.)
官能基
Fmoc
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C18H20N2O2.BrH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
InChI Key
OWAKRMILENXFGM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47556-BULK-F:
47556-500MG-F:
47556-5G-F:
47556-VAR-F:
47556-1G-F:
47556-100MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)