Merck
47546
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Alloc)-OH
≥98.5% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nβ-Alloc-L-2,3-ジアミノプロピオン酸, Nβ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,3-ジアミノプロピオン酸, Nβ-アリルオキシカルボニル-Nα-Fmoc-L-2,3-ジアミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22N2O6
CAS番号:
分子量:
410.42
Beilstein:
9161065
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H22N2O6/c1-2-11-29-21(27)23-12-19(20(25)26)24-22(28)30-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI Key
MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47546-1G:
47546-BULK:
47546-250MG:
47546-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)