Merck
47536
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nε-トリフルオロアセチル-L-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23F3N2O5
CAS番号:
分子量:
464.43
Beilstein:
9526814
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23F3N2O5/c24-23(25,26)21(31)27-12-6-5-11-19(20(29)30)28-22(32)33-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t19-/m0/s1
InChI Key
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47536-VAR-F:
47536-BULK-F:
47536-5G-F:
47536-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)