主要文書
8.52040
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Lys(Tfa)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-trifluoroacetyl-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23F3N2O5
CAS番号:
分子量:
464.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
150-160 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-30°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C23H23F3N2O5/c24-23(25,26)21(31)27-12-6-5-11-19(20(29)30)28-22(32)33-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t19-/m0/s1
InChI Key
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
詳細
Building block for introduction of lysine amino-acid residues bearing orthogonal side-chain protection. The trifluoroacetyl group can be selectively removed by aqueous basic hydrolysis [1,2].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] E. Atherton, et al. (1980) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 970.
[2] D. A. Stetsenko & M. J. Gait (2001) Bioconjugate Chem., 12, 576.
関連事項
Replaces: 04-12-1083
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3