Merck
474940
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CH3)NCS
CAS番号:
分子量:
183.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.646 (lit.)
bp
268-272 °C (lit.)
密度
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=S
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI Key
VDBDGAPNWNWUSA-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate is an isothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (543.15K) has been reported to be 48.045kjoule/mol.[1]
アプリケーション
5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate may be used in the synthesis of N-(5-chloro-2-methyphenyl)-N′-(1-methylethyl)-thiourea (HDL376).[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
474940-VAR:
474940-5ML:
474940-BULK:
474940-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)
Thomas J F Nieland et al.
Journal of lipid research, 48(8), 1832-1845 (2007-05-30)
Treatment of atherosclerotic disease often focuses on reducing plasma LDL-cholesterol or increasing plasma HDL-cholesterol. We examined in vitro the effects on HDL receptor [scavenger receptor class B type I (SR-BI)] activity of three classes of clinical and experimental plasma HDL-cholesterol-elevating