Merck
474886
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)NCS
CAS番号:
分子量:
237.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
密度
1.447 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H3ClF3NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
InChI Key
KHTMKXDMVYHDSY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (512.15K) has been reported to be 45.053kjoule/mol.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474886-500MG:
474886-2G:
474886-BULK:
474886-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)