Merck
47479
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OPfp
≥98.0%
別名:
Fmoc-L-トリプトファンペンタフルオロフェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H21F5N2O4
CAS番号:
分子量:
592.51
Beilstein:
4228691
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)c(F)c1F
InChI
1S/C32H21F5N2O4/c33-25-26(34)28(36)30(29(37)27(25)35)43-31(40)24(13-16-14-38-23-12-6-5-7-17(16)23)39-32(41)42-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,38H,13,15H2,(H,39,41)/t24-/m0/s1
InChI Key
KLPGTAYCHANVFY-DEOSSOPVSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47479-1G:
47479-BULK:
47479-VAR:
47479-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)