Merck
47476
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OPfp
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-S-トリチル-L-システイン ベペンタフルオロフェニル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H30F5NO4S
CAS番号:
分子量:
751.76
Beilstein:
4225739
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](CSC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c1F
InChI
1S/C43H30F5NO4S/c44-35-36(45)38(47)40(39(48)37(35)46)53-41(50)34(49-42(51)52-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-54-43(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,49,51)/t34-/m0/s1
InChI Key
FDAUCYDVXIPBDR-UMSFTDKQSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47476-VAR:
47476-1G:
47476-BULK:
47476-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)