Merck
474665
Sigma-Aldrich
2,2′-ビピリジン-4,4′-ジカルボキシアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2O2
CAS番号:
分子量:
212.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([H])=O
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-7-9-1-3-13-11(5-9)12-6-10(8-16)2-4-14-12/h1-8H
InChI Key
UJCACAOPZBJKIW-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde is an organic building block.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
474665-VAR:
474665-1G:
474665-BULK:
474665-250MG:
474665-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)