Merck
47459
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Gln-OH
≥98.0%
別名:
Fmoc-D-glutamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N2O5
CAS番号:
分子量:
368.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H20N2O5/c21-18(23)10-9-17(19(24)25)22-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H2,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m1/s1
InChI Key
IZKGGDFLLNVXNZ-QGZVFWFLSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47459-5G:
47459-1G:
47459-BULK:
47459-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)