Merck
47441
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-D-asparagine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N2O5
CAS番号:
分子量:
354.36
Beilstein:
8510210
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +11.9±1.5°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~185 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m1/s1
InChI Key
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47441-BULK:
47441-VAR:
47441-1G:
47441-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)