Merck
47429
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(R)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid, Fmoc-D-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23NO4
CAS番号:
分子量:
401.45
Beilstein:
4847668
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m1/s1
InChI Key
CIHPCIUGLIZADU-HSZRJFAPSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47429-5G:
47429-1G:
47429-BULK:
47429-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)