Merck
474185
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononyl ether
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8F16O2
CAS番号:
分子量:
488.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.342 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
密度
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C12H8F16O2/c13-5(14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)12(27,28)10(23,24)8(19,20)6(15,16)3-29-1-4-2-30-4/h4-5H,1-3H2
InChI Key
AVKVPTNDWAGIMH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
474185-25ML:
474185-VAR:
474185-BULK:
474185-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)