Merck
473685
Sigma-Aldrich
イソシアナート, ポリマー担持
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
メチルイソシアナート, ポリマー担持
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H25NO
CAS番号:
分子量:
367.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
2 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標識化の程度
1.5-2.5 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
InChI
1S/C10H10.C8H7NO.C8H8/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-8H,1-2H2;1-5H,6H2;2-7H,1H2
InChI Key
QMEHLMLNGYENTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
473685-1G:
473685-25G:
473685-VAR:
473685-5G:
473685-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1