Merck
473170
Sigma-Aldrich
[3-(メタクリロイルアミノ)プロピル]ジメチル(3-スルホプロピル)アンモニウムヒドロキシド 分子内塩
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CONHCH2CH2CH2N(CH3)2(CH2)3SO3
CAS番号:
分子量:
292.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H24N2O4S/c1-11(2)12(15)13-7-5-8-14(3,4)9-6-10-19(16,17)18/h1,5-10H2,2-4H3,(H-,13,15,16,17,18)
InChI Key
OIETYYKGJGVJFT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
473170-BULK:
473170-VAR:
473170-5KG:
473170-50G:
473170-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)