Merck
472972
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OC6H4OH)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
196.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D +43°, c = 1 in chloroform
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI Key
UUYSCNGPNOYZMC-SSDOTTSWSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
472972-BULK:
472972-10G:
472972-VAR:
472972-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)