Merck
472603
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-N-[3-(sulfooxy)propyl]-1-nonanaminium hydroxide inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8N(CH3)2(CH2)3OSO3
CAS番号:
分子量:
309.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOS([O-])(=O)=O
アプリケーション
両性イオン性界面活性剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
472603-1G:
472603-BULK:
472603-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)