Merck
472239
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2NCO
CAS番号:
分子量:
173.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
43 °C/4.5 mmHg (lit.)
密度
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F3NO/c8-4-1-2-5(11-3-12)7(10)6(4)9/h1-2H
InChI Key
LSKOUPSEWMJCEP-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,3,4-Trifluorophenyl isocyanate is an aryl fluorinated building block.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
472239-VAR:
472239-2G:
472239-500MG:
472239-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hermecz I, et al.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 54 (1992)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals null