Merck
472204
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)NCO
CAS番号:
分子量:
205.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
47 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(c1N=C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H
InChI Key
BZWCKYVPHPOLDL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
472204-BULK:
472204-2G:
472204-500MG:
472204-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)