Merck
471984
Sigma-Aldrich
9-Oxabicyclo[6.1.0]non-4-ene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥30,000
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥30,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O
CAS番号:
分子量:
124.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1CC2OC2CCC=C1
InChI
1S/C8H12O/c1-2-4-6-8-7(9-8)5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-
InChI Key
YWFPXWMSGJXUFS-UPHRSURJSA-N
関連するカテゴリー
詳細
9-Oxabicyclo[6.1.0]non-4-ene is an epoxide. It undergoes halofluorination reactions with N-halosuccinimides and triethylamine tris-hydrofluoride or Olah′s reagent.[1]
アプリケーション
9-Oxabicyclo[6.1.0]non-4-ene may be used in the following studies:
  • novel bicyclo[4.2.1] and bicyclo[3.3.1] ethers[2]
  • trans, trans-2,6-dibromo-9-oxabicyclo[3.3.1]nonane and trans, trans-2,5-dibromo-9-oxabicyclo[4.2.1]nonane[3]
  • (Z)-2-(cyclooct-4-enyloxy)acetic acid.[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
471984-5G:
471984-500G:
471984-1G:
471984-VAR:
471984-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-yielding, two-step 18F labeling strategy for 18F-PARP1 inhibitors.
Edmund J Keliher et al.
ChemMedChem, 6(3), 424-427 (2011-03-02)
Stereoselective synthesis of cyclic ethers via bromine assistedepoxide ring expansion.
Davies SG, et al.
Tetrahedron Letters, 26(11), 1461-1464 (1985)
Karl J Bonney et al.
The Journal of organic chemistry, 76(1), 97-104 (2010-12-01)
9-Oxabicyclo[6.1.0]non-4-ene (1) undergoes intramolecular bromonium ion-assisted epoxide ring-opening using N-bromosuccinimide via a presumed oxonium ion that is subject to stereospecific, nonregioselective capture with added external nucleophiles producing novel bicyclo[4.2.1] and bicyclo[3.3.1] ethers. Carboxylic acids (as catalyzed by tetramethylguanidine), alcohols, water
Transannular oxygen participation in halofluorination reactions of 9-oxabicyclo [6.1. 0] non-4-ene [1].
Haufe G, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 46(1), 83-95 (1990)