Merck
470945
Sigma-Aldrich
レゾルシノールジグリシジルエーテル
別名:
1,3-ジグリシジルオキシベンゼン, 1,3-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)ベンゼン, ジグリシジルレゾルシノールエーテル, レゾルシノールグリシジルエーテル, レゾルシノールジグリシジルエーテル, レゾルシノールビス(2,3-エポキシプロピル)エーテル, m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O4
CAS番号:
分子量:
222.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
当量
120-135 Epoxide
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
粘度
300-500 cP
bp
172 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
密度
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1OC1COc2cccc(OCC3CO3)c2
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-9(13-5-11-7-15-11)4-10(3-1)14-6-12-8-16-12/h1-4,11-12H,5-8H2
InChI Key
WPYCRFCQABTEKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
被膜剤、埋込剤、補修剤、接着剤、および複合材料に使用されるエポキシ樹脂の反応性希釈剤および改質剤。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
470945-BULK:
470945-500ML:
470945-VAR:
470945-100ML:4548173941875
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diglycidyl resorcinol ether.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 36, 181-188 (1985-02-01)
J P Seiler
Chemico-biological interactions, 51(3), 347-356 (1984-10-01)
Aromatic diglycidyl compounds are very active mutagens when assayed in in vitro tests. In vivo, however, resorcinol diglycidyl ether provided no evidence for the clastogenic activity, while diglycidylaniline exhibited definite mutagenic activity in the micronucleus test. Since the only difference
Elizabeth E Oseland et al.
Journal of colloid and interface science, 490, 703-709 (2016-12-16)
Physicochemical processes that take place at the oil-water interface of an epoxy-amine emulsion polymerisation system influence the properties and structural morphology of the polymeric microparticles formed. Investigating these processes, such as the transport of monomers across the liquid/liquid interface brings
Diglycidyl resorcinol ether.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 163-164 (2011-08-20)
Diglycidyl resorcinol ether.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III100-III101 (2004-01-01)