アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
InChI Key
QXOXUEFXRSIYSW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
470708-1G:
470708-BULK:
470708-5G:
470708-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ