Merck
470384
Sigma-Aldrich
3-メチルベンゾトリフルオリド
98%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-m-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CF3
CAS番号:
分子量:
160.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
密度
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11/h2-5H,1H3
InChI Key
VJYXZJGDFJJDGF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
470384-5G:
470384-VAR:
470384-BULK:
470384-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved synthesis of 1, 4, 5, 8, 9, 12-hexaazatriphenylene.
Rogers DZ.
The Journal of Organic Chemistry, 51(20), 3904-3905 (1986)