product name
L-トレオニノール, 97%
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
49-54 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
MUVQIIBPDFTEKM-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-スレオニノールは、(2R,3R)-2-アミノ-1,3-ブタンジオールとも呼ばれ、液相ペプチド合成で一般的に使用されるアミノアルコールです。
アプリケーション
L-スレオニノールは、オリゴデオキシヌクレオチドの合成および修飾において人工脱塩基ヌクレオシドとして使用でき、またピレン-L-スレオニニル類似体の合成にも利用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
469963-BULK:
469963-1G:
469963-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and properties of an oligonucleotide modified with an acridine derivative at the artificial abasic site
Bioconjugate Chemistry, 7, 349-355 (1996)
Potent triple helix stabilization by 5?, 3?-modified triplex-forming oligonucleotides
Chembiochem, 10, 1839-1851 (2009)