詳細
contact angle 104 ° with water
critical surface energy 15.7 dyn/cm
品質水準
フォーム
solid
組成
dioxole, 65 mol %
誘電率
1.934, 1 MHz (ASTM D 150)
硬度
103 (Rockwell, ASTM D 785, 23 °C)
透過率
>95% (ASTM D 1003)
屈折率
n20/D 1.31
密度
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C1(OC(=C(O1)F)F)C(F)(F)F.FC(=C(F)F)F
InChI Key
WAQVMMYKXQPUNG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
469610-BULK:
469610-1G:
469610-VAR:
アクティブなフィルタ