Merck
469564
Sigma-Aldrich
cis-1,8-Diamino-p-menthane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2
CAS番号:
分子量:
170.30
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(N)[C@H]1CC[C@@](C)(N)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3/t8-,10+
InChI Key
KOGSPLLRMRSADR-WAAGHKOSSA-N
詳細
cis-1,8-Diamino-p-menthane may be used in the synthesis of cis-(N,N′-p-menth-1,8-ylene)bis(2-bromo-3,3-dimethylbutanamide).
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
469564-BULK:
469564-5G:
469564-1G:
469564-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
THE SYNTHESIS, PHYSICAL, AND SPECTRAL PROPERTIES, AND SOME REACTIONS OF A NEW STABLE bis-a-LACTAM (AZIRIDINONE) WITH A TERPENE SKELETON.
Lengyel I, et al.
Synthetic Communications, 31(23), 3671-3683 (2001)