Merck
468916
Sigma-Aldrich
[3S-(3α,4aβ,8aβ)]-N-(tert-Butyl)decahydro-3-isoquinolinecarboxamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26N2O
CAS番号:
分子量:
238.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]22/D −71°, c = 1 in methanol
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1
InChI
1S/C14H26N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h10-12,15H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-/m0/s1
InChI Key
UPZBXVBPICTBDP-TUAOUCFPSA-N
アプリケーション
Fragment present in various HIV-1 protease inhibitors currently in clinical trials for AIDS treatment.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
468916-5G:
468916-BULK:
468916-1G:
468916-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trova, M.P. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 1595-1595 (1993)
T J Tucker et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(14), 2525-2533 (1992-07-20)
A series of HIV-1 protease inhibitors containing a novel hydroxyethyl secondary amine transition state isostere has been synthesized. The compounds exhibit a strong preference for the (R) stereochemistry at the transition state hydroxyl group. Molecular modeling studies with the prototype