Merck
468428
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3F2
CAS番号:
分子量:
148.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Chloro-1,2-difluorobenzene is a halogenated benzene derivative. Its proton shielding has been computed using ab initio methods.
アプリケーション
4-Chloro-1,2-difluorobenzene may be used in the preparation of 1-chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
468428-25G:
468428-VAR:
468428-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fumihito Muro et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(23), 9991-10000 (2008-10-28)
Optimization of benzoic acid derivatives by introducing substituents into the diphenyl urea moiety led to the identification of compound 20l as a potent VLA-4 antagonist. Compound 20l inhibited eosinophil infiltration into bronchial alveolar lavage fluid in a murine asthma model
An investigation of descriptors based on the critical points in the electron density by building quantitative structure-property relationships for proton chemical shifts.
Buttingsrud B, et al.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 810(1), 15-24 (2007)