Merck
467278
Sigma-Aldrich
N-Methyl-o-toluidine
≥95%
別名:
ο,N-ジメチルアニリン, 2,N-ジメチルアニリン, 2-メチル-N-メチルアニリン, N,ο-ジメチルアニリン, N,2-ジメチルアニリン, N,2-ジメチルベンゼンアミン, N-(2-メチルフェニル)メチルアミン, N-メチル-ο-メチルアニリン, N-メチル-2-メチルアニリン, N-メチル-2-メチルベンゼンアミン, N-メチル-N-(ο-トリル)アミン, NSC 9395, メチル(ο-トリル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHCH3
CAS番号:
分子量:
121.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
bp
177-204 °C/740 mmHg (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNc1ccccc1C
InChI
1S/C8H11N/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
GUAWMXYQZKVRCW-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-Methyl-o-toluidine can be synthesized by reacting o-toluidine and benzotriazole.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • パラジウム触媒カップリング反応
  • ブロモインダゾール類のパラジウム触媒アミノ化
N-Methyl-o-toluidine may be used in the preparation of 2-substituted N-methylindoles.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.9 °F - closed cup
引火点(℃)
79.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
467278-100ML:4548173155425
467278-VAR:
467278-BULK:
467278-25ML:4548173155432
文書ライブラリにアクセスする
Jaakko Laakia et al.
Talanta, 132, 889-893 (2014-12-06)
Eight selected isomeric amines were ionized using atmospheric pressure chemical ionization and atmospheric pressure photoionization producing a protonated molecule [M+H](+) for each amine. The mobility of these ions was measured by ion mobility spectrometry. The amine compound class was shown
Carbon dioxide: a reagent for the simultaneous protection of nucleophilic centers and the activation of alternative locations to electrophilic attack. XVI, A novel synthetic method for the side-chain functionalization of N-methyl-o-toluidine and for the preparation of 2-substituted N-methylindoles.
Katritzky AR, et al.
Heterocycles, 30(1), 407-414 (1990)
A Practical Synthetic Method for N-Methyl-o-Toluidine.
Katritzky AR and Akutagawa K.
Organic preparations and procedures international, 21(3), 340-341 (1989)