Merck
466654
Sigma-Aldrich
Cesium tetraphenylborate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)4BCs
CAS番号:
分子量:
452.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
mp
>400 °C (lit.)
SMILES記法
[Cs+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Cs/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI Key
UNGHRMDIEUCTPZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 大環状クラウンエーテルを持つアルカリ金属テトラフェニルボラート錯体
  • 弱く配位しているボラートアニオンの[C6F5Xe]+
  • π-様式およびσ-様式を持つアルカリ金属
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
466654-BULK:
466654-VAR:
466654-10G:
466654-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)