Merck
465720
Sigma-Aldrich
1-(Phenoxymethyl)-1H-benzotriazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11N3O
CAS番号:
分子量:
225.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES記法
C(Oc1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
InChI Key
XZWVGFYDCFRPDZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
465720-VAR:
465720-250MG:
465720-BULK:
465720-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)