Merck
465623
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-phenylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N4
CAS番号:
分子量:
238.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
58-70 °C (lit.)
SMILES記法
CN(Cn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N4/c1-17(12-7-3-2-4-8-12)11-18-14-10-6-5-9-13(14)15-16-18/h2-10H,11H2,1H3
InChI Key
VIBLZNXJYGXWHR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
465623-1G:
465623-VAR:
465623-BULK:
465623-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)