Merck
465097
Sigma-Aldrich
ペンタフルオロフェニルボロン酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5B(OH)2
CAS番号:
分子量:
211.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
powder
SMILES記法
OB(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h13-14H
InChI Key
VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • ポリマー電解質に用いる有望なアニオン受容体であるフェニルボロン酸カテコールエステル類の合成
  • パラジウムを触媒とするホモカップリング反応によるビアリールの調製
  • ロジウムを触媒とするクロスカップリングによるa,a-ヘテロジアリールカルボン酸エステルの調製
  • C-Cクロスカップリング反応
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
465097-25G:
465097-5G:
465097-VAR:
465097-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)