Merck
462764
Sigma-Aldrich
Potassium bis(oxalato)platinate(II) dihydrate
99.9% trace metals basis
別名:
Dipotassium bis(oxalato)platinate(2−) dihydrate, Potassium dioxalatoplatinate(II), dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Pt(C2O4)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
485.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Pt]OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.Pt/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;/q;;2*+1;;;+2/p-4
InChI Key
OOFIORZMOKMUAK-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
462764-VAR:
462764-1G:4548173154862
462764-BULK:
462764-5G:4548173154879